Learn More
1-Naphthalenemethanol, 98+%
Product Code. 11364574
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
Unit Size:
10g
50g
Product Code. 11364574
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L01347.18
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 4780-79-4 | C11H10O | 158.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4780-79-4
Molecular Formula C11H10O
Molecular Weight (g/mol) 158.20
MDL Number MFCD00004044
InChI Key PBLNHHSDYFYZNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthalenemethanol, 1-naphthylmethanol, 1-hydroxymethylnaphthalene, naphthalene-1-methanol, 1-naphthalene methanol, 1-menaphthyl alcohol, 1-naphthylmethyl alcohol, naphthalen-1-yl-methanol, naphthalen-1-yl methanol, 1-naphthylenemethanol
PubChem CID 20908
ChEBI CHEBI:38137
IUPAC Name naphthalen-1-ylmethanol
SMILES OCC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Specifica
Melting Point 58°C to 63°C
Boiling Point 301°C (715 mmHg)
Quantity 50 g
Beilstein 2042532
Formula Weight 158.2
Percent Purity ≥98%
Chemical Name or Material 1-Naphthalenemethanol
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato