Learn More
1-(4-Chlorobenzyl)piperazine 98%, ACROS Organics™
Product Code. 10288373 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Packaging:
Glass bottle
Packungsgröße:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packaging unitSize
10288373 1 g Glass bottle 1g
10444515 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10288373 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 391950010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemical Identifiers
CAS 23145-88-2
Molecular Formula C11H15ClN2
Molecular Weight (g/mol) 210.705
MDL Number MFCD00040791
InChI Key GSJXJZOWHSTWOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-chlorobenzyl piperazine, 1-4-chlorophenyl methyl piperazine, 4-chlorobenzylpiperazine, 1-4-chlorobenzyl-piperazine, 1-4-chloro-benzyl-piperazine, 1-4-chloro benzyl piperazine, n-4-chlorobenzyl piperazine, 4-chlorophenyl methyl piperazine, norhomochlorcyclizine, chlorobenzylpiperazin
PubChem CID 134826
IUPAC Name 1-[(4-chlorophenyl)methyl]piperazine
SMILES C1CN(CCN1)CC2=CC=C(C=C2)Cl
Specifications
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Color Yellow
Density 1.1400g/mL
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 98%
Packaging Glass bottle
Refractive Index 1.5560 to 1.5580 (20°C, 589nm)
Quantity 1 g
Formula Weight 210.71
Percent Purity ≥97.5%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material 1-(4-Chlorobenzyl)piperazine
Show More Show Less
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.