Learn More
1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane, TRC
Product Code. 30428105
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
25 g
Unit Size:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30428105 10 g -
30420111 25 g -
30427522 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30428105 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT28395010G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 295-37-4
Molecular Formula C10 H24 N4
Molecular Weight (g/mol) 200.32
Synonym Cyclam, JM 1498, NSC 180811
IUPAC Name 1,4,8,11-tetrazacyclotetradecane
SMILES C1CNCCNCCCNCCNC1
Spécification
Quantity 10 g
InChI Formula InChI=1S/C10H24N4/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12-4-1/h11-14H,1-10H2
Formula Weight 200.2001
Chemical Name or Material 1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.