Learn More
1,3-Dibutylxanthine, TRC
Produktkode 30377079
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 mg
Förpackningsstorlek
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Quantity unitSize
30377079 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 30377079 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCD429600100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material 1,3-Dibutylxanthine
CAS 2850-36-4
Molecular Formula C13H20N4O2
Quantity 100 mg
Synonym 1,3-Dibutyl-3,9-dihydro-1H-purine-2,6-dione, 1,3-Dibutyl-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione, NSC 515484, SC 2732
InChI Formula InChI=1S/C13H20N4O2/c1-3-5-7-16-11-10(14-9-15-11)12(18)17(13(16)19)8-6-4-2/h9H,3-8H2,1-2H3,(H,14,15)
SMILES CCCCN1C(=O)N(CCCC)c2[nH]cnc2C1=O
Molecular Weight (g/mol) 264.32
Formula Weight 264.1586
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.