Learn More
1-(3-Bromopropoxy)-3-chlorobenzene, 96%, Thermo Scientific™
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsSpecifications
Specifications
| CAS Min % | 95.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Color | Colorless |
| Boiling Point | 139°C to 148°C (8.0 mmHg) |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 95% min. (GC) |
| Packaging | Glass bottle |
| Linear Formula | ClC6H4O(CH2)3Br |
| Refractive Index | 1.5570 to 1.559 |
| Quantity | 5 g |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 1-(3-Bromopropoxy)-3-chlorobenzene
- Warning
- Acute toxicity Category 4
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Specific target organ toxicity Category 3
- H315-Causes skin irritation.
- H319-Causes serious eye irritation.
- H335-May cause respiratory irritation.
- H332-Harmful if inhaled.
- H302-Harmful if swallowed.
- P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?