Learn More
1-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole, ≥97%, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 294877-33-1 |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Assay Percent Range | 97% |
| Packaging | Amber Glass Bottle |
| Molecular Formula | C9H7BrN2 |
| MDL Number | MFCD06797472 |
| Quantity | 1 g |
| Synonym | 1-3-bromophenyl-1h-pyrazole, 1-3-bromophenyl pyrazole, 1-3-bromo-phenyl-1h-pyrazole, 3-1h-pyrazol-1-yl bromobenzene, 3-bromophenyl pyrazole, acmc-209h9b, 1h-pyrazole,1-3-bromophenyl, 1h-pyrazole, 1-3-bromophenyl |
| InChI Key | KUWAIOZTKMAIPI-UHFFFAOYSA-N |
| Mehr anzeigen |