Learn More
1',3',3'-Trimethyl-6-hydroxyspiro(2H-1-benzopyran-2,2'-indoline), 99%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantity:
5 g
Packaging:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| CAS | 23001-29-8 |
| CAS Min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Melting Point | 149°C to 150°C |
| Color | Brown to Purple |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 98.5% min. (HPLC) |
| Packaging | Glass bottle |
| Molecular Formula | C19H19NO2 |
| MDL Number | MFCD00051350 |
| Vedi altri risultati |
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto