Learn More
Alfa Aesar™ 1-(2-Fluoro-6-nitrophenyl)-4-piperidone, 97%
Marke:  Alfa Aesar™ H63226.03
Weitere Details : Gewicht : 0.00100kg
Menge. 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15449808
  • 171.00 € / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 24-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
2025186-94-9
Spezifikation
1-(2-Fluoro-6-nitrophenyl)-4-piperidone
2025186-94-9
Solid
1g
238.22
97%