missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-(2,6-Dimethylphenoxy)acetone, TRC

Product Code. 17938424
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
Unit Size:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
17938424 1 g 1g
30135562 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17938424 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD4764401G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 53012-41-2
Formula Weight 178.0994
InChI Formula InChI=1S/C11H14O2/c1-8-5-4-6-9(2)11(8)13-7-10(3)12/h4-6H,7H2,1-3H3
IUPAC Name 1-(2,6-dimethylphenoxy)propan-2-one
Molecular Formula C11 H14 O2
Molecular Weight (g/mol) 178.23
Percent Purity >95%
SMILES CC(=O)COc1c(C)cccc1C
Synonym 1-(2,6-Dimethylphenoxy)propan-2-one, Mexiletine Hydrochloride Imp. B (EP), 2-Propanone, 1-(2,6-dimethylphenoxy)-, 1-(2,6-Dimethylphenoxy)-2-propanone, 1-(2,6-Dimethylphenoxy)acetone
Chemical Name or Material 1-(2,6-Dimethylphenoxy)propan-2-one
Grade GC
Show More Show Less

Specifications

Quantity 1 g
Product Title
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.