Learn More
Hamilton™ 0.5 μL 7000 Series Microliter Syringe
Product Code. 17864322
Klik for at se tilgængelige muligheder
Needle Gauge:
25 G
26s G
32 G
Needle Point Style:
Blunt
Cone
Sharp, Bevel, Curved, Non-coring
Pakningsstørrelse:
Each
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17864322
Brand: Hamilton™ CAL86257
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
The 7000 series syringes are modified Microliter syringes with a plunger-in-needle design.
  • The only zero-dead volume syringe available.
  • The fine gauge tungsten plunger wire extends to the tip of the needle, ensuring that all solvent is expelled, dispensing up to 0.05 μL.
Tekniske data
Autoclavable Autoclavable
Material Tungsten (Barrel)
Needle Gauge 32 G
Diameter (English) Inner 0.0041 in.
Diameter (English) Inner Needle 0.0041 in.
Diameter (Metric) Inner Needle 0.104 mm
Diameter (English) Outer Needle 0.009 in.
Diameter (English) Outer 0.308 in.
Diameter (Metric) Inner 0.104 mm
Diameter (Metric) Outer 7.82 mm
Diameter (Metric) Outer Needle 0.235 mm
Length (English) Needle 3.94 in.
Product Type Microliter Syringe
Max. Temperature (English) 239°F
Max. Temperature (Metric) 115°C
Min. Temperature (English) 50°F
Model 7000.5 KH
Min. Temperature (Metric) 10°C
Quantity 1
Volume (Metric) 0.5 μL
Length (Metric) Needle 100 mm
Needle Point Style Blunt
Connection Type Knurled Hub
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.