Learn More
Zileuton, LoGiCal
Catalog No. 30460831
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Packungsgröße
30460831 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Catalog No. 30460831 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR1297.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zileuton
CAS 111406-87-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Zileuton
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C11 H12 N2 O2 S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Zileuton
InChI-Formel InChI=1S/C11H12N2O2S/c1-7(13(15)11(12)14)10-6-8-4-2-3-5-9(8)16-10/h2-7,15H,1H3,(H2,12,14)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CC(N(O)C(=O)N)c1cc2ccccc2s1
IUPAC-Name 1-[1-(1-Benzothiophen-2-yl)ethyl]-1-Hydroxyurea
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 236.29
Menge 10 mg
Formelmasse 236,0619 g/mol