Learn More
Waters Corporation XBridge C18 Column
Catalog No. 13203020
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
20 mm
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
1 mm
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Partikelgröße:
3,5 μm
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
33 product options available for selection
Product selection table with 33 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Partikelgröße Packungsgröße
13203020 20 mm 2,1 mm 5 μm -
10309612 250 mm 4,6 mm 5 μm -
13222960 30 mm 2,1 mm 3,5 μm 1 Stück
10729006 50 mm 2,1 mm 3,5 μm 1 Stück
10614596 100 mm 2,1 mm 3,5 μm 1 Stück
10536647 150 mm 2,1 mm 3,5 μm -
13262960 30 mm 3 mm 3,5 μm 1 Stück
13272960 50 mm 3 mm 3,5 μm -
10015683 100 mm 3 mm 3,5 μm 1 Stück
10136503 150 mm 3 mm 3,5 μm 1 Stück
13292960 30 mm 4,6 mm 3,5 μm -
10614776 50 mm 4,6 mm 3,5 μm 1 Stück
13212970 75 mm 4,6 mm 3,5 μm 1 Stück
11916938 100 mm 4,6 mm 3,5 μm 1 Stück
10779186 150 mm 4,6 mm 3,5 μm 1 Stück
13213020 50 mm 2,1 mm 5 μm 1 Stück
13253020 50 mm 4,6 mm 5 μm -
13263020 75 mm 4,6 mm 5 μm 1 Stück
13273020 100 mm 4,6 mm 5 μm -
15315255 150 mm 4,6 mm 5 μm 1 Stück
13223030 50 mm 1 mm 3,5 μm 1 Stück
13233030 150 mm 1 mm 3,5 μm 1 Stück
13273030 100 mm 3 mm 5 μm -
10537407 100 mm 2,1 mm 5 μm 1 Stück
11926938 150 mm 2,1 mm 5 μm 1 Stück
10034645 30 mm 3 mm 5 μm 1 Stück
13243020 150 mm 3 mm 5 μm 1 Stück
10004853 100 mm 1 mm 5 μm 1 Stück
13243030 30 mm 2,1 mm 5 μm -
13263030 50 mm 3 mm 5 μm 1 Stück
13283030 250 mm 3 mm 5 μm 1 Stück
13203040 30 mm 4,6 mm 5 μm -
13233270 250 mm 4,6 mm 3,5 μm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 33 options available.
33 options
Catalog No. 13203020 Lieferant Waters Corporation Lieferanten-Nr. 186003107
 Eingeschränkter Artikel
Estimated Shipment: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
As a workhorse for HPLC method development, XBridge BEH C18 sorbent can be used over an entire range of mobile phase pH (1 to 12).
  • The trifunctionally bonded C18 ligand provides you with a universal column for most HPLC separations and gives you the widest usable pH range, superior low pH stability, and ultra-low column bleed.
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 2,1 mm
Länge (metrisch) 20 mm
Max. Druck 6000 psi (415 Bar)
Partikelform Kugelförmig
Partikelgröße 5 μm
Porengröße 130 Å
Menge Je 1
USP-Typ L1
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Produkttyp Säule