Learn More
Natriumacetat, wasserfrei, zertifiziert AR zur Analyse Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical ProdukteSpecifications
Specifications
| Schmelzpunkt | 324 °C |
| Farbe | Weiß |
| pH | 7,5 bis 9,2 |
| Physikalische Form | Pulver/Feststoff |
| Menge | 250 g |
| Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
| Formelmasse | 82,03 g/mol |