Learn More
Vilber Lourmat™ UV-Röhre
Catalog No. 15364932
Ansicht ändern
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
312 nm
365 nm
Wirkleistung:
8 W
15 W
30 W
40 W
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Wavelength Wirkleistung Packungsgröße
15364932 312 nm 15 W 1 Stück
11796678 254 nm 30 W 1 Stück
11786688 254 nm 8 W 1 Stück
11756778 254 nm 40 W 1 Stück
11706688 365 nm 8 W 1 Stück
11860250 312 nm 8 W 1 Stück
11736588 365 nm 15 W 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Catalog No. 15364932 Lieferant Vilber Lourmat™ Lieferanten-Nr. 907521521
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00 €
    84.20 € / Pack of 1
    Save 20.80 €
    19% Off
Estimated Shipment: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Rich, robust UV (ultraviolet) tube that is ideal for use in many laboratory, research, scientific, and other environments
  • Standard diameter 16 mm
Spezifikation
Wirkleistung 15 W
Wavelength 312 nm
Durchmesser (metrisch) 33 mm
Länge (metrisch) 437 mm
Produkttyp UV-Röhre