Learn More
RETSCH UR 2 Ultraschallbad
Catalog No. 10620832 Alle ansehen Retsch Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
42 l
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Kapazität (metrisch)
10620832 42 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Catalog No. 10620832 Lieferant RETSCH Lieferanten-Nr. 70.791.0003
Estimated Shipment: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Zeitschaltuhr Ja
Frequenz 50/60 Hz
Spannung 230 V
Kapazität (metrisch) 42 l
Elektrische Anforderungen 230V, 50/60Hz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schnelles und einfaches Reinigen von Analysesieben und Schleifwerkzeugen
Außenhöhe (metrisch) 20 cm
Modell UR 2
Name des Produkts
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.