Learn More
NUDT18 Monoclonal Antibody (OTI1A8), TrueMAB™, OriGene
Catalog No. 17500132
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
30 μL
100 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge
17500132 30 μL
17580122 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Catalog No. 17500132 Lieferant Origene Technologies Lieferanten-Nr. TA503831S
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mouse Monoclonal Antibody
NUDT18 Monoclonal antibody specifically detects NUDT18 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Antigen NUDT18
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI1A8
Konzentration 0.73 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gen NUDT18
Gen-Zugriffsnummer Q6ZVK8
Gen-Alias 2-hydroxy-dADP phosphatase; 7,8-dihydro-8-oxoguanine phosphatase; 8-oxo-dGDP phosphatase NUDT18; MTH3; MutT homolog 3; mutT human homolog 3; nucleoside diphosphate-linked moiety X motif 18; nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 18; nudix hydrolase 18; nudix motif 18; NUDT18
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human NUDT18 produced in HEK293T cell.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 30 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 79873
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Form Liquid
Isotype IgG1