Learn More
Fructosylglycin-Alpha/Beta-Gemisch (Diastereomermischung), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Fructosyl Glycine Alpha/Beta Mixture (Mixture of Diastereomers) |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H15NO7/c10-4-2-16-8(15,7(14)6(4)13)3-9-1-5(11)12/h4,6-7,9-10,13-15H,1-3H2,(H,11,12)/t4-,6-,7+,8?/m1/s1 |
| Menge | 100 mg |
| Formelmasse | 237.0849 |
| Reinheit (%) | >95% |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |