Learn More
Bel-Art™ Sterileware™ Spar-Löffel
Catalog No. 11392174
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1,25 mL
2,5 mL
5 ml
8 mL
Sterilität:
Steril
Unsteril
Menge:
100/Packung
12/Packung
Packungsgröße:
100 Stück
12 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Kapazität (metrisch) Sterilität Menge Packungsgröße
11392174 8 mL Unsteril 12/Packung 12 Stück
11372174 2,5 mL Unsteril 12/Packung 12 Stück
11382174 5 ml Unsteril 12/Packung 12 Stück
11382164 2,5 mL Steril 100/Packung 100 Stück
11302174 8 mL Steril 100/Packung 100 Stück
11372164 1,25 mL Steril 100/Packung 100 Stück
11392164 5 ml Steril 100/Packung 100 Stück
11362174 1,25 mL Unsteril 12/Packung 12 Stück
12391359 - - - 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Catalog No. 11392174 Lieferant Bel-Art™ Lieferanten-Nr. F367400024
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Geformtes, schlagfestes Polystyrol für Langlebigkeit und Steifigkeit. Ideal zur Entnahme kleiner, präzise dosierter Probenmengen von Pulvern oder Flüssigkeiten.
  • Hergestellt aus robustem, weißem, schlagfestem Polystyrol für Langlebigkeit und Steifigkeit bei der Probenahme von verpackten Pulvern.
  • Die flache Bodenform ermöglicht die Verwendung als Wiegeboot
  • Zur einmaligen Verwendung
Bestellinformation
100 einzeln steril verpackte Löffel oder 12 unsterile Löffel pro Packung
Spezifikation
Menge 12/Packung
Kapazität (metrisch) 8 mL
Farbe Weiß
Produkttyp Löffel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ermöglicht die schnelle Probenahme spezifischer trockener oder flüssiger Messgrößen, ebenfalls beständig und steif bei der Probenahme von verdichtetem Pulver
Material Polystyrol
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Form Flachboden