Learn More
Epredia™ Envi-Ro-Tech™-Gefrierspray
Catalog No. 12552726 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Envi-Ro-Tech Gefrierspray
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No.
12552726 Envi-Ro-Tech Gefrierspray
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus Anhang I der EU-Verordnung Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Catalog No. 12552726 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. 6769038
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus Anhang I der EU-Verordnung Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Ozonfreundliches Gefrierspray zur Verwendung an Mikrotom und Kryostat
  • Ermöglicht schnelles Gefrieren und gleichmäßige Ergebnisse
  • Aufsetzbare Kapillardüse ermöglicht Punktgefrieren
  • Enthält 1,1,1,2 Tetrafluorethan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 8 oz, can; 6/Cs
Produkttyp Gefrierspray