Learn More
Temozolomide, Mikromol™
Catalog No. 18010570
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Packungsgröße
18010570 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Catalog No. 18010570 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1480.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Temozolomide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Temozolomide
CAS 85622-93-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Temozolomide
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C6 H6 N6 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Temozolomide, 3-Methyl-4-oxo-8-imidazolo[5,1-d][1,2,3,5]tetrazinecarboxamide, 3-Methyl-8-carbamoylimidazo[5,1-d]-1,2,3,5-tetrazin-4(3H)-one, 8-Carbamoyl-3-methylimidazo[5,1-d]-1,2,3,5-tetrazin-4(3H)-one, CCRG 81045, M and B 39831, MB 39831, Methazolastone, NSC 362856, Sch 52365, Temodal, Temodar, Imidazo[5,1-d]-1,2,3,5-tetrazine-8-carboxamide, 3,4-dihydro-3-methyl-4-oxo-
InChI-Formel InChI=1S/C6H6N6O2/c1-11-6(14)12-2-8-3(4(7)13)5(12)9-10-11/h2H,1H3,(H2,7,13)
SMILES CN1N=Nc2c(ncn2C1=O)C(=O)N
IUPAC-Name 3-methyl-4-oxoimidazo[5,1-d][1,2,3,5]tetrazine-8-carboxamide
Molekulargewicht (g/mol) 194.15
Menge 250 mg
Formelmasse 194.0552 g/mol