Learn More
Sulfuric Acid, fuming, 28 to 32.0%, Honeywell™
Catalog No. 15695030 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Packungsgröße
15695030 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Catalog No. 15695030 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 357413500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfuric acid, fuming
CAS 8014-95-7
Konzentration 28 to 32.0% (free SO3 basis (with NaOH), 30% free SO3 basis)
Dichte 1.925g/mL at 25°C
Dampfdruck 2 mmHg (25°C)
Menge 500 g
Summenformel H2O7S2
Strukturformel H2SO4 · (SO3)x
MDL-Nummer MFCD00137792
UN-Nummer UN1831-class
Beilstein 2037554
Synonym oleum, fuming sulfuric acid, sulfuric acid, fuming, oleum iodisum, sulfuric acid fuming, oleum fuming sulfuric acid, sulfuric acid, mixt with sulfur trioxide, sulfur trioxide, mixt. with sulfuric acid, sulfuric acid mixture with sulfur trioxide
InChI-Schlüssel HIFJUMGIHIZEPX-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=S(=O)=O.OS(O)(=O)=O
IUPAC-Name sulfonylideneoxidane; sulfuric acid
Molekulargewicht (g/mol) 178.13
PubChem CID 24681
Formelmasse 98.08g/mol