Learn More
Butyl-3-(Butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoat, Mikromol™
Description
Butyl-3-(Butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoat
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Butyl 3-(Butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoate |
| CAS | 32643-00-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Butyl 3-(Butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoate |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C21 H28 N2 O5 S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Butyl 3-(Butylamino)-4-phenoxy-5-sulphamoylbenzoate, Bumetanide Imp. C (EP), Benzoic acid, 3-(aminosulfonyl)-5-(butylamino)-4-phenoxy-, butyl ester, Benzoic acid, 3-(butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoyl-, butyl ester (8CI), PF 1760, Bumetanide Impurity C |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H28N2O5S/c1-3-5-12-23-18-14-16(21(24)27-13-6-4-2)15-19(29(22,25)26)20(18)28-17-10-8-7-9-11-17/h7-11,14-15,23H,3-6,12-13H2,1-2H3,(H2,22,25,26) |
| SMILES | CCCCNc1cc(cc(c1Oc2ccccc2)S(=O)(=O)N)C(=O)OCCCC |
| IUPAC-Name | Butyl-3-(Butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoat |
| Show More |