Learn More
Methyl-3,5-dibrom-2-hydroxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11476067
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Packungsgröße
11476067 100 g 100 Gramm
11466067 25 g 25 Gramm
11486067 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Catalog No. 11476067 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25077.22
 Eingeschränkter Artikel
Estimated Shipment: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 21702-79-4 | C8H6Br2O3 | 309.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21702-79-4
Summenformel C8H6Br2O3
Molekulargewicht (g/mol) 309.94
MDL-Nummer MFCD00017534
InChI-Schlüssel KISQISIKTRRMOX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 624217
IUPAC-Name Methyl3,5-dibrom-2-hydroxybenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC(Br)=CC(Br)=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3,5-dibromo-2-hydroxybenzoate
Schmelzpunkt 150°C to 152°C
Menge 100 g
Synonym methyl 3,5-dibromosalicylate, benzoic acid, 3,5-dibromo-2-hydroxy-, methyl ester, 3,5-dibromo-2-hydroxybenzoic acid methyl ester, pubchem3976, acmc-1cpm5, rarechem al bf 0030, timtec-bb sbb001273, 3,5-dibromo-2-hydroxymethyl benzoate, benzoic acid,3,5-dibromo-2-hydroxy-, methyl ester
Formelmasse 309.94
Reinheit (%) 98%