Learn More
Selegilinhydrochlorid, LoGiCal
Catalog No. 30457798
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Packungsgröße
30457798 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Catalog No. 30457798 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0216.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Selegiline Hydrochloride
CAS 14611-52-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Selegiline Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C13 H17 N . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Selegiline Hydrochloride, (-)-Deprenil hydrochloride, (-)-Deprenyl hydrochloride, Eldeprine, Eldepryl, FP Tablet 2.5, Jumex, Movergan, Plurimen, R-Selegiline hydrochloride, Tonus, l-Deprenyl hydrochloride, Benzeneethanamine, N,alpha-dimethyl-N-2-propyn-1-yl-, hydrochloride (1:1), (alphaR)-, Benzeneethanamine, N,alpha-dimethyl-N-2-propynyl-, hydrochloride, (R)-, Benzeneethanamine, N,alpha-dimethyl-N-2-propynyl-, hydrochloride, (alphaR)- (9CI)
InChI-Formel InChI=1S/C13H17N.ClH/c1-4-10-14(3)12(2)11-13-8-6-5-7-9-13;/h1,5-9,12H,10-11H2,2-3H3;1H/t12-;/m1./s1
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Cl.C[C@H](Cc1ccccc1)N(C)CC#C
IUPAC-Name (2R)-N-Methyl-1-phenyl-N-prop-2-inylpropan-2-amin;hydrochlorid
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 223.74
Menge 10 mg
Formelmasse 223,1128 g/mol