Learn More
Thermo Scientific™ Sample and Skimmer Cones for iCAP™ MX and iCAP™ Q/Qnova Series ICP-MS Systems
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific™ sample and skimmer cones for Thermo Scientific™ iCAP™ MX and iCAP™ Q/Qnova series ICP-MS systems are available to suit your analysis requirements and designed for durability, performance and ease of use.
Assure robust, uncomplicated trace elemental analysis for your laboratory with the Thermo Scientific iCAP MX and iCAP Q/Qnova series ICP-MS systems. Our easily changeable Ni and Pt sample and skimmer cones are available to suit your analysis requirements and designed for durability, performance and ease of use.
Wählen Sie qualitativ hochwertige Verbrauchsmaterialien für konsistente Leistung. Diese hochwertigen, in der Praxis bewährten Konen sind für eine zuverlässige hochempfindliche Analysen bis zur Nachweisgrenze mittels HR-ICP-MS ausgelegt. Erhältlich sind sie als feste Ni-Konstruktion oder mit Pt-Spitze für eine noch längere Lebensdauer und spezifische Analyseanforderungen.
- Probenkonen aus Nickel und Platin
- Skimmerkonen aus Nickel und Platin
- Platin, Bor-freier Skimmerkonus (für Halbleiter-Anwendungen)
- Skimmerkonus-Einsätze mit unterschiedlicher Kanallänge zur Anpassung der Geräteeigenschaften für jede Anwendung
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Probenkonus |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | iCAP Q/Qnova Serie ICP-MS-Systeme |
| Enthält | Probenkonus, Nickel |