Learn More
Reichert Instruments™ Dunkelfeld Quebec Kolonienzähler mit elektronischer Zählung+
Beschreibung
Der Darkfield Quebec Kolonienzähler erlaubt es dem Anwedner, Bakterienkolonien schnell und genau zu zählen.
Er ist in zwei Modellen für die digitale oder manuelle Zählung erhältlich.Beide Modelle bieten eine gleichmäßige, blendfreie Beleuchtung, da das Licht gleichmäßig über die gesamte Kulturplatte verteilt wird.
Verstellbarer Halter zum Zentrieren von runden Schalen und quadratischen Kulturplatten
Er ist in zwei Modellen für die digitale oder manuelle Zählung erhältlich.Beide Modelle bieten eine gleichmäßige, blendfreie Beleuchtung, da das Licht gleichmäßig über die gesamte Kulturplatte verteilt wird.
Verstellbarer Halter zum Zentrieren von runden Schalen und quadratischen Kulturplatten
- Einstellbarer Fokussierstab
- Das Objektiv dreht sich um volle 360°
- Integriertes, schwenkbares Bein
- Das optionale 1,5fache-Zusatzobjektiv passt über das Standardobjektiv und erhöht die Vergrößerung auf das 3-fache
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Darkfield Colony Counter (Digital) |
| Menge | 1Each. |
| Frequenz | 50Hz |
| Spannung | 220 V |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allows the User to Quickly and Accurately Count Bacteria Colonies |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Allows the User to Quickly and Accurately Count Bacteria Colonies |