Learn More
Pyridoxalhydrochlorid 100 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Catalog No. 30322452
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Packungsgröße
30322452 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Catalog No. 30322452 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA16651800ME100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridoxal Hydrochloride
CAS 65-22-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Pyridoxal Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H9 N O3 . Cl H
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Pyridoxal Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C8H9NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,4,10,12H,3H2,1H3;1H
SMILES Cl.Cc1ncc(CO)c(C=O)c1O
IUPAC-Name 3-Hydroxy-5-(Hydroxymethyl)-2-Methylpyridin-4-carbaldehyd;Hydrochlorid
Solvent or Matrix Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 203.62
Menge 1 mL
Formelmasse 203,0349 g/mol