Learn More
Prednisolon (1,0 mg/ml in Methanol), TRC
Catalog No. 30466525
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 x 1 mL
Packungsgröße:
10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Packungsgröße
30466525 10 x 1 mL 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Catalog No. 30466525 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCKIT825510X1ML
 Eingeschränkter Artikel
Estimated Shipment: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Prednisolone
CAS 50-24-8
Summenformel C21 H28 O5
Menge 10 x 1 mL
Synonym Prednisolone Acetate Imp. B (EP), Hydrocortisone Imp. A (EP), Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11,17,21-trihydroxy-, (11β)-, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11β,17,21-trihydroxy- (8CI), (11β)-11,17,21-Trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 1,2-Dehydrohydrocortisone, 1,4-Pregnadiene-11β,17α,21-triol-3,20-dione, 1,4-Pregnadiene-3,20-dione-11β,17α,21-triol, 1-Dehydrohydrocortisone, 11β,17,21-Trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 11β,17α,21-Trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, Aprednislon, Co-Hydeltra, Codelcortone, Cortalone, Decaprednil, Decortin H, Delcortol, Delta F, Delta-Cortef, Delta-Ef-Cortelan, Delta-stab, Deltacortenol, Deltacortril, Deltacortril Enteric, Deltahydrocortisone, Deltasolone, Deltisilone, Di-Adreson F, Dicortol, Donisolone, Eazolin D, Fernisolone, Flamasone, Hostacortin H, Hydeltra, Hydeltrone, Hydrodeltalone, Hydrodeltisone, Hydroretrocortin, Hydroretrocortine, Klismacort, Metacortandralone, Meti-Derm, Meticortelone, Millipred, NSC 9120, NSC 9900, Panafcortelone, Paracortol, Precortalon, Precortancyl, Precortilon, Precortisyl, Predne-Dome, Prednelan, Predni-Dome, Prednicare, Prednicen, Predniretard, Prednisolona Syntex, Prednisolone, Predonin, Predonine, Preflam, Prelone, Prenolone, Scherisolon, Solone, Steran, Sterane, Sterolone, Supercortisol, Ulacort, Ultracorten H, Ultracortene H, Vetsolone, δ1-Cortisol, δ1-Dehydrocortisol, δ1-Dehydrohydrocortisone, δ1-Hydrocortisone
InChI-Formel InChI=1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-16,18,22,24,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
SMILES C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO
IUPAC-Name (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-Dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-on
Molekulargewicht (g/mol) 360.44
Formelmasse 360.1937
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Prednisolone 1 mg/mL