Learn More
Macherey-Nagel™ Polyamid CC 6
Catalog No. 10043091 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Partikelgröße:
0,05 bis 0,16 mm
0,10 bis 0,3 mm
<0,07
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Partikelgröße Packungsgröße
10043091 1 kg 0,05 bis 0,16 mm 1 Kilogramm
10033091 1 kg <0,07 1 Kilogramm
10328411 1 kg 0,10 bis 0,3 mm 1 Kilogramm
10441862 5 kg 0,05 bis 0,16 mm 5 Kilogramm
10286231 5 kg 0,10 bis 0,3 mm 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Catalog No. 10043091 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 815620.1