Beschreibung
Färbegestell 196:
- aus Polyoxymethylenkunststoff
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +90°C
- Fasst bis zu 25 Objektträger
- Maximalgröße des Objektträgers ist 75 x 50 mm (3 x 2 Zoll).
Spezifikation
Spezifikation
| Material des Gestells | Polyoxymethylen-Kunststoff |
| Anzahl Objektträger | 25 |
| Beschreibung | Färbegestell aus Kunststoff (für 25 Objektträger) |
| Max. Slide Size | 3 x 2 in. |
| Produkttyp | Kunststoff-Färbegestell |