Learn More
PAN, BAKER ANALYZED™ Reagenz, J.T.Baker™
Catalog No. 15508824 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Verpackung Packungsgröße
15508824 1 g Weithalsflasche Braunglas 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Catalog No. 15508824 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. S89100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemische Identifikatoren
CAS 85-85-8
Summenformel C15H11N3O
Molekulargewicht (g/mol) 249.273
InChI-Schlüssel RAXUMGMWXZYADR-OBGWFSINSA-N
Synonym 1-2-Pyridyllazo-2-naphthol, PAN-Indikator, 1E-1-pyridin-2-ylhydrazinyliden-naphthalin-2-on, 1-2-Pyridylazo-2-Hydroxynaphthalin, Pan-Van, 1-2-Pyridylldiazenylnaphthalin-2-ol, 2-Naphthalenol, 1-2-2-Pyridinyldiazenyl, 1-2-pyridyldiazenyl naphthalen-2-ol, 1-pyridin-2-azo-2-naphthol, 2-naphthalenol, 1-2-2-pyridinyl diazenyl
PubChem CID 5376264
IUPAC-Name (1E)-1-(Pyridin-2-ylhydrazinyliden)naphthalen-2-on
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=O)C2=NNC3=CC=CC=N3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PAN
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Menge 1 g
Formelmasse 249.28
Güte BAKER ANALYZED™ Reagenz