Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | p-Toluidine |
| CAS | 106-49-0 |
| Schmelzpunkt | 41°C to 46°C |
| Farbe | Braun |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 99% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Summenformel | C7H9N |
| Strukturformel | CH3C6H4NH2 |
| MDL-Nummer | MFCD00007906 |
| Mehr anzeigen |