Beschreibung
Verwenden Sie die innovativen Identifikations- und Interpretationsfunktionen der Thermo Scientific™ OMNIC™ Specta Software, um bei der Arbeit schnell deutliche Ergebnisse zu erzielen.
OMNIC Specta erstellt eine Spektrendatenbank aus jegliche Spektreninformation auf Ihrer Festplatte durch eine einzigartige Kombination von Spektreninterpretationshilfen, Interpretationsalgorithmen und wissenschaftlichen Softwarehandbüchern. Die Software führt Sie Schritt für Schritt durch die Identifikation von Materialien und bestätigt Ihre Vermutungen – dabei werden typische analytische Bearbeitungsschritte eliminiert – sodass Sie Ihre Antworten schnell und zuverlässig erhalten.
- Bestandteile in Mischungen durch die Multikomponentensuche identifizieren – einfacher als die lästigen Bearbeitungsschritte, die bei der herkömmlichen Such- und Subtraktions-Verarbeitung notwendig sind
- Den Spektrenbearbeitungsverlauf sehen, um Zeit zu sparen und Informationsverlust zu verhindern
- Zeitaufwand und Mühe durch die Bearbeitung mit einem Klick minimieren
- Sofortige visuelle Rückmeldung für verlässliche Ergebnisse empfangen
- Hochwertige Ergebnisse mit Live-Vorschauanzeigen für die aktive Datenbetrachtung garantieren
- Ihre Arbeit während der Datenerfassung für eine maximale Produktivität fortsetzen
- Gemische mit einem Klick zuverlässig identifizieren
- Effizient mit moderner PDF-Berichterstellung kommunizieren
- Direkt in Textverarbeitungsprogramme kopieren
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Raman Spectrometers |
| Typ | Analytisches Raman |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Material Characterization |