Learn More
Nordoxepin.HCl, Lipomed
Catalog No. 30457643
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Packungsgröße
30457643 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Catalog No. 30457643 Lieferant Lipomed Lieferanten-Nr. LPMDXP1731HC50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lipomed liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und fachkundiger Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – wählen Sie Lipomed für Vertrauen, Compliance und analytische Exzellenz.
Nordoxepin.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nordoxepin Hydrochloride
CAS 2887-91-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Nordoxepin Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C18 H19 N O . HCl
Synonym 1-Propanamine, 3-dibenz[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene-N-methyl-, hydrochloride (1:1), 1-Propanamine, 3-dibenz[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene-N-methyl-, hydrochloride (9 CI), Dibenz[b,e]oxepin-Δ11(6 H),γ-propylamine, N-methyl-, hydrochloride (7 CI,8 CI), Dibenz[b,e]oxepin, 1-propanamine deriv., Desmethyldoxepine hydrochloride, (EZ)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine hydrochloride, (EZ)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine hydrochloride, (EZ)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine hydrochloride, (EZ)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine hydrochloride, (EZ)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine hydrochloride, (EZ)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine hydrochloride
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CNCCC=C1c2ccccc2COc3ccccc13
IUPAC-Name 3-(6H-Benzo[c][1]benzoxepin-11-yliden)-N-methylpropan-1-amin;hydrochlorid
Industry Type Pharmazeutik
Molekulargewicht (g/mol) 301.81
Menge 50 mg
Formelmasse 301,123 g/mol