Learn More
Nitrobenzolgemisch für HJ 738-2015 2000 μg/ml in Hexan, Dr. Ehrenstorfer
Catalog No. 30313985
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Packungsgröße
30313985 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Catalog No. 30313985 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09000538HE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-2-nitrobenzene∣1-Chloro-3-nitrobenzene∣1-Chloro-4-nitrobenzene∣1-methyl-3-nitrobenzene∣2-Nitrotoluene∣4-Nitrotoluene∣Nitrobenzene
CAS 88-73-3, 121-73-3, 100-00-5, 99-08-1, 88-72-2, 99-99-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-Chloro-2-nitrobenzene∣1-Chloro-3-nitrobenzene∣1-Chloro-4-nitrobenzene∣1-methyl-3-nitrobenzene∣2-Nitrotoluene∣4-Nitrotoluene∣Nitrobenzene
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Hexan
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1-Chloro-2-nitrobenzene 2000 μg/mL∣1-Chloro-3-nitrobenzene 2000 μg/mL∣1-Chloro-4-nitrobenzene 2000 μg/mL∣1-methyl-3-nitrobenzene 2000 μg/mL∣2-Nitrotoluene 2000 μg/mL∣4-Nitrotoluene 2000 μg/mL∣Nitrobenzene 2000 μg/mL