Beschreibung
Myosin 1A Polyclonal antibody specifically detects Myosin 1A in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Myosin 1A |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Zusammensetzung | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Gen-Alias | BBMI, BBM-I, Brush border myosin I, brush border myosin-I, DFNA48, MIHC, MYHL, Myosin I heavy chain, myosin IA, myosin, heavy polypeptide-like (100kD), myosin-Ia |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 784-1043 of human MYO1A (NP_005370.1). VQKFLLGLKNNLPSTNVLDKTWPAAPYKCLSTANQELQQLFYQWKCKRFRDQLSPKQVEILREKLCASELFKGKKASYPQSVPIPFCGDYIGLQGNPKLQKLKGGEEGPVLMAEAVKKVNRGNGKTSSRILLLTKGHVILTDTKKSQAKIVIGLDNVAGVSVTSLKDGLFSLHLSEMSSVGSKGDFLLVSEHVIELLTKMYRAVLDATQRQLTVTVTEKFSVRFKENSVAVKVVQGPAGGDNSKLRYKKKGSHCLEVTVQ |
| Reinigungsverfahren | Affinity purified |
| Mehr anzeigen |