Learn More
Mexiletinhydrochlorid, LoGiCal
Catalog No. 30459915
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Packungsgröße
30459915 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Catalog No. 30459915 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0146.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mexiletine hydrochloride
CAS 1-4-5370
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Mexiletine hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C11 H17 N O . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Mexiletine Hydrochloride, 1-(2,6-Xylyloxy)-2-propylamine Hydrochloride, 1-(2',6'-Dimethylphenoxy)-2-aminopropane Hydrochloride, 1-Methyl-2-(2,6-xylyloxy)ethylamine Hydrochloride, Ko-1173
InChI-Formel InChI=1S/C11H17NO.ClH/c1-8-5-4-6-9(2)11(8)13-7-10(3)12;/h4-6,10H,7,12H2,1-3H3;1H
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Cl.CC(N)COc1c(C)cccc1C
IUPAC-Name 1-(2,6-dimethylphenoxy)propan-2-amin;hydrochlorid
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 215.72
Menge 10 mg
Formelmasse 215,1077 g/mol