Learn More
6-Amino-5-bromnicotinsäuremethylester, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 15496887
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Packungsgröße
15496887 5 g 5 Gramm
15486887 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Catalog No. 15496887 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33991.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 180340-70-9
Summenformel C7H8BrN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 232.06
MDL-Nummer MFCD06659561
InChI-Schlüssel LNTAAMVZKGYIIA-UHFFFAOYSA-O
Synonym methyl 6-amino-5-bromonicotinate, methyl 2-amino-3-bromo-5-pyridinecarboxylate, methyl 2-amino-3-bromopyridine-5-carboxylate, methyl-6-amino-5-bromonicotinate, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-amino-5-bromo-, methyl ester, 6-amino-5-bromonicotinic acid methyl ester, pubchem9472, acmc-209egj, methyl 6-amino-5-bromo-pyridine-3-carboxylate, methyl-6-5-bromonicotinate
PubChem CID 2764099
IUPAC-Name Methyl 6-Amino-5-Brompyridin-3-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=C[NH+]=C(N)C(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 6-amino-5-bromonicotinate
Schmelzpunkt 166°C to 169°C
Menge 5 g
Formelmasse 231.05
Reinheit (%) 98%