Learn More
3,5-Dichlorobenzoic acid methyl ester in Methyl-tert.butylether 1000μg/mL, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,5-Dichlorobenzoic acid methyl ester |
| Verpackung | Ampulle |
| CAS | 2905-67-1 |
| Summenformel | C8H6Cl2O2 |
| Konzentration | 1000 μg/mL |
| MDL-Nummer | MFCD00032710 |
| InChI-Schlüssel | BTEVDFJXGLQUDS-UHFFFAOYSA-N |
| Typ | Organic Single-component Standard Solution |
| SMILES | COC(=O)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1 |
| IUPAC-Name | Methyl-3,5-dichlrobenzoat |
| Mehr anzeigen |