Learn More
Mebendazol-5-hydroxy 100 μg/ml in Acetonitril:Dimethylsulfoxid, Dr. Ehrenstorfer
Catalog No. 30310866
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Packungsgröße
30310866 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Catalog No. 30310866 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA14798020DL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Mebendazole-5-hydroxy
CAS 60254-95-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Mebendazole-5-hydroxy
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C16 H15 N3 O3
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Carbamic acid, [5-(hydroxyphenylmethyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), R 19167
InChI-Formel InChI=1S/C16H15N3O3/c1-22-16(21)19-15-17-12-8-7-11(9-13(12)18-15)14(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,14,20H,1H3,(H2,17,18,19,21)
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(O)c3ccccc3
IUPAC-Name Methyl-N-[5-[Hydroxy(phenyl)methyl]-1H-benzimidazol-2-yl]carbamat
Solvent or Matrix Acetonitril/Dimethylsulfoxid
Molekulargewicht (g/mol) 297.31
Menge 1 mL
Formelmasse 297,1113 g/mol