Learn More
Leflunomid, LoGiCal
Catalog No. 30462944
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Packungsgröße
30462944 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Catalog No. 30462944 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0859.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Leflunomide
CAS 75706-12-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Leflunomide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H9 F3 N2 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Leflunomide, 5-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-isoxazolecarboxamide, Arava, HWA 486, Leflunomida, Leflunomidum, SU 101
InChI-Formel InChI=1S/C12H9F3N2O2/c1-7-10(6-16-19-7)11(18)17-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-6H,1H3,(H,17,18)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Cc1oncc1C(=O)Nc2ccc(cc2)C(F)(F)F
IUPAC-Name 5-Methyl-N-[4-(Trifluormethyl)phenyl]-1,2-oxazol-4-carboxamid
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 270.21
Menge 10 mg
Formelmasse 270,0616 g/mol