Learn More
R&D Systems™ Brain Medulla Oblongata Tissue Slides (Multiple Sclerosis)- Frozen
Catalog No. 18620371 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 Objektträger
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Packungsgröße
18620371 5 Objektträger 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Catalog No. 18620371 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. NBP277681
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    906.04 €
    784.35 € / Pack of 5
    Save 121.69 €
    13% Off
 Eingeschränkter Artikel
Estimated Shipment: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Tissue Slides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 5 Objektträger
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunohistochemistry (IHC), Immunohistochemistry (Frozen), ISH
Produktlinie Novus
Spezies Human
Zielspezifität Brain Medulla Oblongata
Inhalt und Lagerung Store at -70°C. Avoid freeze-thaw cycles.