Learn More
Aktivator-Reagenz, Solstice
Catalog No. 16825431
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 x 2.5 L
Packungsgröße:
4 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Packungsgröße
16825431 4 x 2.5 L 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Catalog No. 16825431 Lieferant Burdick & Jackson BioSyn Lieferanten-Nr. BR7214X2.5L
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
BioSyn™, geeignet für die Verwendung mit DNA/RNA-Synthesegeräten, 0,25M ETT in Acetonitril
Solstice BioSyn™ Reagenzien und Lösungsmittel für die DNA/RNA-Synthese
  • BioSyn™ Lösungsmittel und Reagenzien werden gezielt nach exakten Vorgaben verarbeitet und gereinigt, was eine herausragende Syntheseeffizienz gewährleistet
  • Ideal für die Oligonukleotid-Synthese unabhängig von der Anwendung
  • Alle Lösungsmittel und Reagenzien werden gefiltert (0,2 Mikrometer für Oxidationsreagenzien und 0,1 Mikrometer für alle anderen Reagenzien), um Partikelkontamination zu minimieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 89797-68-2, 75-05-8
CAS Max. % 4.00%, 96.00%
Menge 4 x 2.5 L
Flammpunkt 7 °C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Hinweise zur Reinheitsqualität Aktivatorreagenzien
Synonym 5-(Ethylthio)-1H-Tetrazole, 5-(Ethylthio)Tetrazole Solution
Siedepunkt 82 °C. Die physikalischen Daten sind die der Hauptkomponente.