Learn More
Thermo Scientific™ HAAKE™ RheoWin™ Mess- und Evaluierungssoftware
Catalog No. 17916850
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Software
Zur Verwendung mit (Geräte):
HAAKE MARS 40 Rheometer
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Navigationssystemvorgänge
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Typ Zur Verwendung mit (Geräte) Zur Verwendung mit (Anwendung)
17916850 Software HAAKE MARS 40 Rheometer Navigationssystemvorgänge
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Catalog No. 17916850 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 0985072
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die RheoWin Mess- und Auswertesoftware ermöglich Ihnen, Ihr Rheometer oder Viskosimeter einfach zu bedienen.
Die Thermo Scientific™ HAAKE™ RheoWin™ Mess- und Auswertesoftware ermöglich Ihnen, Ihr Rheometer- oder Viskosimeter einfach zu bedienen. Diese benutzerfreundliche Software für Rheometer und Viskosimeter kann an die Anforderungen von Anfänger angepaßt werden, andererseits ermöglicht sie erfahrenen Rheologen den vollen Zugriff auf alle relevanten Messparameter.
Die HAAKE RheoWin Mess- und Auswertesoftware Merkmale
Anpassbare Software
  • RheoWin JobManager zur vollautomatischen Ablaufsteuerung („Jobs“) von Mess- und Auswerteroutinen sowie automatisierten Protokollausdrucken
  • RheoWin DataManager zur manuellen Auswertung und Aufbereitung von Messdaten, zur Erstellung von Vorlagen für Grafiken, Tabellen und Ansichten
  • RheoWin UserManager für umfassende Verwaltung der Benutzerzugriffssteuerung und Zuweisung von spezifischen Zugriffsrechten
Funktionalität
  • Monitor-Mode für rheologische Vortests, zur Darstellung ausgewählter Parameter und, zum Abspeichern manuell gemessener Daten
  • Einfache Erstellung und Anpassung von Messroutinen mit vordefinierten Mess- und Auswerteelementen per „Drag and Drop“
  • Vollautomatische Messung, Datenauswertung und Dokumentation innerhalb einer Messroutine
  • Gleichzeitige Messungen mit mehreren Instrumenten und Datenauswertung
  • Frei konfigurierbarer Datenexport (z.B. ASCII, MS-Excel, XML usw.)
  • Diagramme können in verschiedenen Formaten gespeichert werden
  • Zahlreiche Algorithmen für die Datenanalyse (z.B. Interpolation, Regression und automatisierte Qualitätskontrolle)
  • Speicherung von Rohdaten und numerischen Werten zur Qualitätskontrolle
  • Integrierte Bilderfassung mit USB- und Firewire-Kamera
Kundenspezifische Anpassung
  • Benutzerdefinierte Konfiguration von Pfaden und Unterverzeichnissen für die Datenspeicherung
  • Modulare Erzeugung eines Dateinamens und automatisiertes Speichern in einem vorgegebenen Unterverzeichnis
  • Datenübertragung auf ERP- und Laborsysteme (z.B. SAP™, LIMS usw.)
  • Online-Anzeige aller Korrekturen zur Verbesserung der Datenqualität
  • Snaphopt-Kurzcharakterisierung einer unbekannten Probe
Betriebssystem:
Windows 10 (32-Bit- und 64-Bit-Version)
Windows 8.1 (32-Bit- und 64-Bit-Version)
Windows 8 (32-Bit- und 64-Bit-Version)
Windows 7 (32-Bit- und 64-Bit-Version)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Software
Zur Verwendung mit (Geräte) HAAKE MARS 40 Rheometer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Navigationssystemvorgänge