Learn More
Thermo Scientific™ HAAKE™ MARS™ Rheometer
Description
Erfüllen Sie die Anforderungen erweiterter Qualitätskontrollen und erleben Sie angewandte Forschung und Entwicklung mit dem Thermo Scientific™ HAAKE™ MARS™ Rheometer. Dieses hochflexible, modulare, erweiterte Rheometersystem (Modular Advanced Rheometer System, kurz MARS) bietet Genauigkeit, eine einfache Handhabung und viele anwendungsorientierte Lösungen für eine umfassende Materialcharakterisierung. Der neue Verbindungsassistent (Connect Assist) ermöglicht einen mühelosen und fehlerfreien Austausch von Messgeometrien und Temperaturmodulen, um Ihren Arbeitsablauf zu beschleunigen. Holen Sie sich die Flexibilität von HAAKE MARS in Ihr Labor, und Sie sind heute und in Zukunft auf die schnelllebigen Untersuchungsanforderungen vorbereitet.
HAAKE MARS Rheometer der nächsten Generation bieten:
Zukunftsorientiertheit
- Eine hochmoderne Rheometerplattform
- Eine große Bandbreite an Zubehör zur Handhabung neuer analytischer Anforderungen, einschließlich Thermo Scientific™ RheoScope Modul für die Mikro-Ansicht und Thermo Scientific™ HAAKE™ Rheonaut Modul für die FTIR-Analyse
- Ergänzt das Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester™ iQ Rheometer für einen einfachen Methodentransfer aus Forschung und Entwicklung in die Qualitätskontrolle.
Genauigkeit
- Rahmen aus einem Stück für optimierten Kraftausgleich und Stabilität
- Nano-Drehmomentverhalten für empfindliche Proben – ausreichend widerstandsfähig für den täglichen Gebrauch
Einfache Bedienung
- Connect Assist für Geometrien und Temperaturmodule mit Schnellanschluss und sofortiger Erkennung, plus einer automatischen Rotorauskupplung per Knopfdruck
- Mehrsprachige Thermo Scientific™ HAAKE™ RheoWin™ Software automatisiert vollständig Mess- und Auswertungsroutinen für Anfänger und Experten
- Integrierter Webserver für die Online-Überwachung von Daten
Modularität
- Die offene Systemarchitektur ist mit einer großen Bandbreite an Temperaturen und Messgeometrien kompatibel, um Genauigkeit und Messfähigkeiten zu verbessern
- Eine hochflexible, anpassbare Zwei-Säulen-Konstruktion
Anwendungslösungen
Anwendungsspezifisches Zubehör und Arbeitsabläufe für Polymere, Petrochemie, Pharmazeutika, Kosmetika, Farben, Tinten, Beschichtungen, Nahrungsmittel, Bau- und GebäudematerialienPolymere
- Temperierkammer (Controlled Test Chamber) (-150 bis +600 °C)
- Feste Klammern für dynamisch-mechanische Thermoanalyse (DMTA)
- SER-Ausstattung von Xpansion Instruments™ zur Messung der Ausdehnung
- RheoScope Modul zur Beobachtung des Schmelzverhaltens von Polymeren
- Software-Ausstattung wie TTS, Spectra und MWD
Petrochemie
- Ein großes Angebot an Titan- oder Hastelloy™ Druckzellen, die bis zu 300 °C und 600 bar messen
- RheoScope Modul für Untersuchungen des Kristallisationsverhaltens („Wachsen“)
- Tribologie-Messzelle für Reibungsmessungen von Schmiermitteln und Fetten
Farben, Tinten und Beschichtungen
- Probenraumabdeckung mit integrierten Lösungsmittelfallen
- Doppelkegel, Ringrotor, Einweggeometrien und andere spezielle Messgeometrien
- Messzelle mit hoher Scherung zur Simulation von Sprüh- und Vernebelungsprozessen
- Sortiment an Messzellen für die UV-Aushärtung einschließlich thermisch-unterstützter Aushärtung
Pharmazeutika und Kosmetika
- RheoScope Modul für Stabilitätstests, Kristallisation usw.
- Ringmethode nach DuNoüy und bikonischer Aufbau für Grenzflächenrheologie
- Spezialhalter für Mikrotiterplatten bzw. Originalgebinde
- Flüssigkeitsumspülte Messzelle
- Zusätzliche Software-Ausstattung für 21 CFR Teil 11
Nahrungsmittel
- Universelle Peltier-Temperaturkontrolleinheit – sekundenschneller Wechsel zwischen Koaxialzylindern, Platten und Konus
- Universeller Behälterhalter für die Messung im Originalprobenbehälter
- Texturanalyse von Feststoffen mit Probefixierung für Biege- und Bruchtests
- RheoScope Modul zur Untersuchung von Kristallisierungs- und Schmelzprozessen
- Druckzelle zur Simulation von Kochprozessen
Bau- und Gebäudematerialien
- Messzelle für Gebäudematerialien mit Lamellenrotoren und austauschbaren Lamellenprofilen
- Universeller Behälterhalter für die Messung im Originalprobenbehälter
- Gezackte und sandgestrahlte Messgeometrien verhindern das Verrutschen der Proben
Specifications
Specifications
| Winkelauflösung | (nrad) 12 |
| Lager | Air bearing: 2x radial, 1x axial |
| Tiefe (metrisch) | 600 mm |
| Beschreibung | HAAKE MARS 40 Rheometer |
| Frequenzbereich | 0.000001 to 100 Hz |
| Höhe (metrisch) | 890 mm |
| Motor | Drag cup |
| Motorträgheit | (kgm2) 10-5 |
| Normalkraft | (N): 0.01 to 50 Normal force resolution (N): 0.001 |
| Drehzahlbereich | CS: 10-7 bis 1500 U/min, CR: 10-8 bis 1500 U/min |
| Show More |