Learn More
Thermo Scientific™ Active Ras Pull-Down and Detection Kit
Catalog No. 11825015 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
30 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Packungsgröße
11825015 30 Reaktionen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11825015 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 16117
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Ver todas las promociones
 Eingeschränkter Artikel
In Stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Reinigen der GTPasen und Assay-Aktivierungsebenen mittels spezifischer GST-markierter Proteinbindedomänen (PBD), GSH-Agarose-Beads und Anti-GTPase-Antikörpern.
Messung der Aktivierung kleiner GTPasen durch Isolierung über ihre spezifischen nachgeschalteten Effektoren mit den Thermo Scientific™ Pierce Pulldown- und Nachweiskits für aktive GTPasen.
Die Active GTPase Pull-Down and Detection Kits messen die Aktivierung von kleinen GTPasen durch Isolierung mittels spezifischer nachgeschalteter Effektoren. Spezielle Kits für Arf1-, Arf6-, Cdc42-, Rac1-, RalA-, Rap1-, Ras- und Rho-GTPasen sind erhältlich. Die entsprechende Bindedomäne des nachgeschalteten Effektors für jede kleine GTPase wird als GST-Fusionsprotein ausgedrückt. Bei der Immobilisierung auf Resin wird dieses Fusionsprotein dazu verwendet, die aktive (d. h. GTP-gebundene) GTPase herunterzuziehen. Der Schritt der Pull-Down-Affinitätsreinigung ist einfach und komfortabel mittels Zentrifugensäulen einer Mikrozentrifuge durchzuführen. Nach einem einfachen Waschschritt wird die gebundene GTPase wiedergewonnen, indem das GST-Fusionsprotein mittels eines SDS-PAGE-Probenbeladungspuffers aus dem Glutathionresin eluiert wird. Die gereinigte GTPase wird anschließend durch Western Blot unter Verwendung eines spezifischen Antikörpers nachgewiesen, der im Lieferumfang jedes Kits enthalten ist.
Jedes GTPase-Kit enthält GST-Fusionsproteine der speziellen Bindedomäne, GTPγS- und GDP-Aktivatoren, Glutathion-Agarose-Resin, Lyse-/Binde-/Waschpuffer, primäre Antikörper, 2 x SDS-Probenpuffer, Zentrifugensäulen und Sammelröhrchen. Jedes Kit enthält ausreichend Komponenten für 30 Pull-Down-Assays. Die Kits sind für den Western-Blot-Nachweis mit einem HRP-konjugierten Sekundärantikörper (Art.-Nr. 31460, Kaninchen; Art.-Nr. 31430, Maus) mit Thermo Scientific SuperSignal™ West Pico Chemilumineszenz-Substrat (Art.-Nr 34080) optimiert.
Besondere Merkmale:
  • Hohe Sensitivität und Genauigkeit – optimierte Reagenzien, spezifische Antikörper und Western-Blot-Verfahren gewährleisten genaue Kontrollen und quantitative Ergebnisse
  • Praktisch– keine Notwendigkeit, eigene GST-PBD- oder -RBD-Fusionsproteine zu exprimieren und zu reinigen oder teure Antikörper-basierte Immunpräzipitations-Affinitätsharze zu verwenden
  • Schnelligkeit– gleichzeitige Inkubation des Zelllysats mit GST-PBD oder -RBD und dem Glutathionharz direkt in einer leistungsstarken Spin-Säule für Mikrozentrifugen
  • Anwenderfreundlichkeit – Reagenzien und Pulldown-Bedingungen wurden für den sofortigen Erfolg optimiert, selbst für Erstbenutzer
  • Effizienz – die Spin-Säulen und Sammelröhrchen für Mikrozentrifugen ermöglichen eine effiziente Trennung von Flüssigkeit und Harz und verhindern so Probenverluste
  • Vollständig – die Kits enthalten Reagenzien für die Affinitätsreinigung sowie Kontrollen, einen kompatiblen Zelllysepuffer und spezifische Primärantikörper für den abschließenden Nachweis mittels Western Blot
GST-Fusionsproteine aktiver GTPase-Bindungsdomänen:
  • Raf1-Ras-Bindungsdomäne (Raf1-RBD) bindet aktives Ras
  • Pak1-p21-Bindungsdomäne (Pak1-PBD) bindet aktives Rac1 und Cdc42
  • Rhotekin-Rho-Bindungsdomäne (Rhotekin-RBD) bindet aktives Rho
  • RalGDS-Rap1-Bindungsdomäne (RalGDS-RBD) bindet aktives Rap1
  • GGA3-Proteinbindungsdomäne (GGA3-PBD) bindet aktives Arf1 und Arf6
  • Ral-bindendes Protein 1 (RalBP1) bindet aktives RalA
Enthält:
GST-Fusionsprotein einer spezifischen Bindedomäne, Glutathion-Agarose-Harz, GTPγS und GDP (100 x), Lyse-/Binde-/Waschpuffer, GTPase-spezifischer primärer Antikörper, SDS-PAGE-Probenbeladungspuffer (2 x), Spin-Säulen und Sammelröhrchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Inhalt und Lagerung • GST-Raf1-RBD-Fusionsprotein, 1 Fläschchen 
• Anti-Ras-Antikörper, 5 Einheiten, 250 µl 
• Glutathion-Agaroseharz, 3 ml 
• GDP (100x), 50 µl 
• GTPyS (100x), 50 µl 
• SDS-Probenpuffer (2x), 1,5 ml 
• Lyse-/Bindungs-/Waschpuffer (1x), 100 ml 
• Spin-Becher, 30 Becher 
• Entnahmeröhrchen, 90 Röhrchen 
Die Lagerungsbedingungen der einzelnen Komponenten sind dem Produkthandbuch zu entnehmen.
Beschreibung Pierce Active Ras Pull-Down- und Nachweis-Kit
Assay Assay zur Proteinquantifizierung
Konjugat HRP
Nachweisverfahren Western Blot, Chemolumineszenz
Immunassay-Kit-Format Zentrifugationssäule
Markertyp Unmarkiert
Substrateigenschaften Protein-basiertes Substrat
Substrattyp GTPase-Substrat
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pulldown
Kitinhalt SDS-Probenpuffer (2X), 1,5 ml, Spin-Becher, 30 Becher, Lyse-/Bindungs-/Waschpuffer (1x), 100 ml, GTPγS (100x), 50 μl, GST-Raf1-RBD Fusionsprotein, 1 Fläschchen, Glutathion-Agarose-Harz, 3 ml, GDP (100x), 50 μL, Anti-Ras-Antikörper, 5 Einheiten, 250 µl, Sammelröhrchen , 90 Röhrchen
Menge 30 Reaktionen
Ziel Kinasen (Mehrfach), Phosphodiesterasen, ATPasen, GTPasen, Phosphatasen
Mostrar más Mostrar menos
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.