Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i250 CR CO2 Incubator, 255 L
BIOPHARMA
Catalog No. 17234263
Ansicht ändern
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
230 V, 50 Hz
Kammermaterial:
Elektropolierter Edelstahl
Kupfer
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Elektrische Anforderungen Kammermaterial Packungsgröße
17234263 230 V, 50 Hz Kupfer 1 Stück
17224263 230 V, 50 Hz Elektropolierter Edelstahl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Catalog No. 17234263 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 51033793
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28205.33 €
    26728.00 € / Pack of 1
    Save 1477.33 €
    5% Off
 Eingeschränkter Artikel
Estimated Shipment: 20-04-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
The Forma Steri-Cycle i250 CR is the first of it's kind, a certified cleanroom-compatible CO2 Incubator. Designed with both active particle control and rigorous cleaning compatibility in mind, this incubator sets the standard for cleanroom incubation. A factory compliance acceptance package is included to support the documentation needs commonly found in GMP settings.
Introducing the first-to-market, certified cleanroom compatible CO2 Incubator, 3rd party validated to be appropriate for use ISO Class 5 and GMP grade A/B environments in accordance with ISO 14644-1. Featuring next-level particulate and contamination control, increased compatibility with cleaning procedures in the cleanroom, and documentation to support the validation process, this incubator sets the standard for transitioning for research to commercial settings.
NEU Zertifizierte Reinraum- und GMP-Kompatibilität
  • Zertifiziert kompatibel für Umgebungen der ISO-Klasse 5 und GMP-Klasse A/B gemäß DIN EN ISO 14644-1
  • Zum Patent angemeldete Technologie – Active Particle Control System zur Kontrolle der Anzahl im Reinraum freigesetzter Partikel
  • Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl mit Schutzart IP54 für hervorragende Reinigungskompatibilität
  • Dokumentationspaket zur Unterstützung zeitnaher und schneller Validierungsprozesse
Wärmekammer mit Direktbeheizung
  • Elektropolierte 255 l-Edelstahlkammer mit kompakter Stellfläche, leicht stapelbar
  • Verstellbare, perforierte Einlegeböden
THRIVE Active Airflow
  • Ein Lüfter in der Kammer verteilt sanft saubere, feuchte Luft in der Kammer und gewährleistet so homogene Bedingungen
  • Schnelle Wiederherstellung aller Parameter in zehn Minuten oder weniger für stabile Kultivierungsbedingungen
  • Auto-Stopp-Funktion deaktiviert den Lüfterbetrieb beim Öffnen der Tür automatisch, um den Luftaustausch möglichst gering zu halten
ISO 5 HEPA-Luftfilterung
  • In die Kammer integrierter HEPA-Filter filtert kontinuierlich alle 60 Sekunden das gesamte Luftvolumen in der Kammer
  • Die Reinraumqualität der Luft gemäß ISO 5 wird in der Kulturkammer innerhalb von fünf Minuten erzielt
  • Kontinuierlicher Schutz gegen Kontaminanten auf Innenoberflächen
Geschützter Flüssigkeitsbehälter
  • Direkt beheiztes Wasserreservoir bietet stabil hohe relative Luftfeuchtigkeit und verhindert so ein Austrocknen der Kultur.
  • Kondensationsfreie Innenkammer verhindert Bildung eines Nährbodens für Verunreinigungen
  • 5x schnellere Wiederherstellung der Luftfeuchtigkeit als bei herkömmlichen Wasserschalendesigns
In-situ-Sensoren und -Sonden
  • Doppeltemperaturfühler zum Schutz vor Übertemperatur mit Betriebsreserve
  • Einstrahliger CO2-Sensor mit zwei Wellenlängen, Infrarot (IR)
  • O2-Regelbereiche von 1 bis 21 % (hypoxisch) und 5 bis 90 % (hyperoxisch)
Steri-Run, Sterilisationszyklus mit hohen Temperaturen
  • Über Nacht stattfindender Zyklus erleichtert die Reinigung und macht ein separates Autoklavieren von Teilen überflüssig
  • 180 °C-Zyklus gewährleistet eine gleichmäßige Sterilisation aller Kammeroberflächen (Keimreduktion von 6 log-Stufen).
Intuitive, interaktive iCAN™-Touchscreen-Steuerung
  • Helles, an der Tür angebrachtes Display für einfachen Zugang und gute Sichtbarkeit
  • Sprachauswahl erleichtert die Bedienung:Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Japanisch und Mandarin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapazität (angloamerikanisch) 9,0 cu. ft.
Zertifizierung/Konformität CE, CSA
Datenausgabe USB, 4-20 mA
Beschreibung Einzelner 255-l-Inkubator mit IR-Sensor, 4 bis 20 mA-Datenausgang und werkseitiger Konformität Pk.
Kapazität (metrisch) 255 L
Kammermaterial Kupfer
CO2-Konzentrationsbereich 1 bis 20%
CO2-Sensortechnologie IR-Sensor
Beleuchtung LED
Material Stainless Steel
Sauerstoffregelung Optional 1 to 21% or 5 to 90%
Relative Luftfeuchtigkeit >93% bei 37 °C
Temperaturbereich (metrisch) Ambient +3° to 55°C
Typ CO2 Incubator
Feuchtigkeitsquelle Abgedecktes integriertes Wasserreservoir
Abmessungen (T x B x H) innen 24,8 x 23,9 x 26,4 in. (62,9 x 60,7 x 67 cm)
Abmessungen (L x B x H) 36,8 x 30,5 x 38,1 in. (93,4 x 77,4 x 96,8 cm)
Gewicht (angloamerikanisch) 215 lb.
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz