Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 Dual CO2 Incubator
Catalog No. 17184951
Ansicht ändern
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
230 V, 50/60 Hz
230 V, 50/60 Hz
Kammermaterial:
Elektropolierter Edelstahl
Kupfer
CO2-Sensortechnologie:
IR-Sensor
TC-Sensor
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Elektrische Anforderungen Kammermaterial CO2-Sensortechnologie Packungsgröße
17184951 230 V, 50/60 Hz Elektropolierter Edelstahl TC-Sensor 1 Stück
17194951 230 V, 50/60 Hz Kupfer TC-Sensor 1 Stück
17104961 230 V, 50/60 Hz Elektropolierter Edelstahl IR-Sensor 1 Stück
17114961 230 V, 50/60 Hz Kupfer IR-Sensor 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Catalog No. 17184951 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 50163010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30455.00 €
    28704.00 € / Pack of 1
    Save 1751.00 €
    5% Off
 Eingeschränkter Artikel
Estimated Shipment: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
The Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 CO2 Incubator is specifically designed to deliver the performance reliability, ease of operation, and value required to support a range of culturing needs from basic research to the demanding, leading-edge applications, so you're ready for whatever comes next.
Achieve your next breakthrough. The Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 CO2 Incubator is specifically designed to deliver the performance reliability, ease of operation, and value required to support a range of culturing needs from basic research to the demanding, leading-edge applications, so you're ready for whatever comes next. Better solutions for optimal cell growth. Our CO2 incubators with non-corrosive stainless-steel or copper interior chambers provide the ideal in-vitro environment.
  • Wärmekammer mit Direktbeheizung
  • Elektropolierte 165 l-Edelstahlkammer mit kompakter Stellfläche, leicht stapelbar
  • Verstellbare, perforierte Einlegeböden
  • Außentür mit wechselbarem Türanschlag für mehr Flexibilität
  • THRIVE Active Airflow
  • Ein Lüfter verteilt schonend saubere, befeuchtete Luft in der gesamten Kammer und gewährleistet so homogene Bedingungen
  • Schnelle Wiederherstellung aller Parameter in zehn Minuten oder weniger für stabile Kultivierungsbedingungen
  • Auto-Stopp-Funktion deaktiviert den Lüfterbetrieb beim Öffnen der Tür automatisch, um den Luftaustausch möglichst gering zu halten
  • ISO 5 HEPA-Luftfilterung
  • In die Kammer integrierter HEPA-Filter filtert kontinuierlich alle 60 Sekunden das gesamte Luftvolumen in der Kammer
  • Die Reinraumqualität der Luft gemäß ISO 5 wird in der Kulturkammer innerhalb von 5 Minuten erzielt
  • Kontinuierlicher Schutz gegen Kontaminanten auf Innenoberflächen
  • Geschützter Flüssigkeitsbehälter
  • Direkt beheiztes Wasserreservoir bietet stabil hohe relative Luftfeuchtigkeit und verhindert so ein Austrocknen der Kultur.
  • Kondensationsfreie Innenkammer verhindert Bildung eines Nährbodens für Verunreinigungen
  • 5x schnellere Wiederherstellung der Luftfeuchtigkeit als bei herkömmlichen Wasserschalendesigns
  • In-situ-Sensoren und -Sonden
  • Doppeltemperaturfühler mit Übertemperaturschutz verhindern eine Überhitzung bei der Temperaturerholung
  • Wahlweise Wärmeleitfähigkeits (TC)-Sensor mit Kompensation der relativen Luftfeuchtigkeit oder Einzelstrahl-Infrarot (IR)-CO2 Sensor mit zwei Wellenlängen
  • O2-Regelbereiche von 1 bis 21 % (hypoxisch) und 5 bis 90 % (hyperoxisch)
  • Steri-Run, Sterilisationszyklus mit hohen Temperaturen
  • Über Nacht stattfindender Zyklus erleichtert die Reinigung und macht ein separates Autoklavieren von Teilen überflüssig
  • 180 °C-Zyklus gewährleistet eine gleichmäßige Sterilisation aller Kammeroberflächen (Keimreduktion von 6 log-Stufen).
  • Intuitive, interaktive iCAN™-Touchscreen-Steuerung
  • Helles, an der Tür angebrachtes Display für einfachen Zugang und gute Sichtbarkeit
  • Sprachauswahl erleichtert die Bedienung: Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Japanisch und Mandarin
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Kapazität (angloamerikanisch) 5,8 cu. ft.
    Datenausgabe USB und optional 4 bis 20 mA
    Beschreibung Zweifach gestapelte 165 l-Inkubatoren mit Stapeladapter und Rollenbasis
    Kapazität (metrisch) 165 l/Kammer
    Kammermaterial Elektropolierter Edelstahl
    CO2-Konzentrationsbereich 1 bis 20%
    CO2-Sensortechnologie TC-Sensor
    Beleuchtung LED
    Material Edelstahl (18/8)
    Sauerstoffregelung Keine
    Relative Luftfeuchtigkeit <93% bei 37 °C
    Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur +3 °C bis 55 °C
    Typ CO2 Inkubator
    Feuchtigkeitsquelle Abgedecktes integriertes Wasserreservoir
    Abmessungen (L x B x H) 34,6 x 25,1 x 35,4 in. (88 x 63,7 x 90 cm)
    Abmessungen (L x B x H) innen 22,7 x 18,5 x 23,9 in. (57,6 x 47 x 60,7 cm)
    Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz