Learn More
Flunarizin-Dihydrochlorid 1,0 mg/ml in Methanol (als freie Base), LoGiCal
Catalog No. 30460622
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Packungsgröße
30460622 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Catalog No. 30460622 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCAMP0175.0001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
LoGiCal liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und kompetenter Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
Flunarizin-Dihydrochlorid 1,0 mg/ml in Methanol (als freie Base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Flunarizine dihydrochloride
CAS 30484-77-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Flunarizine dihydrochloride
Versandbedingung Eispackung (-20 °C)
Summenformel C26 H26 F2 N2 . 2 Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Piperazine, 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-[(2 E)-3-phenyl-2-propen-1-yl]-, hydrochloride (1:2), Piperazine, 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-(3-phenyl-2-propenyl)-, dihydrochloride, (E)-, Piperazine, 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-[(2 E)-3-phenyl-2-propenyl]-, dihydrochloride (9 CI), Piperazine, 1-[bis(p-fluorophenyl)methyl]-4-cinnamyl-, dihydrochloride, (E)- (8 CI), (E)-1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-cinnamylpiperazine dihydrochloride, Dinaplex, Flugeral, Flunagen, Flunarizine dihydrochloride, Flunarizine hydrochloride, Flunarl, Fluxarten, Gradient, Issium, Mondus, R 14950
InChI-Formel InChI=1 S/C26H26F2N2.2 ClH/c27-24-12-8-22(9-13-24)26(23-10-14-25(28)15-11-23)30-19-17-29(18-20-30)16-4-7-21-5-2-1-3-6-21;;/h1-15,26 H,16-20H2;2*1 H/b7-4+;;
SMILES Cl.Cl.Fc1ccc(cc1)C(N2CCN(C\C=C\c3ccccc3)CC2)c4ccc(F)cc4
IUPAC-Name 1-[Bis(4-fluorphenyl)methyl]-4-[(E)-3-phenylprop-2-enyl]piperazin;dihydrochlorid
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensik
Molekulargewicht (g/mol) 477.42
Menge 1 mL
Formelmasse 476,1598 g/mol