Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Flexsafe 2D-Beutel, 50 ml
Catalog No. 15914570 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
Packungsgröße:
20 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
15914570 50 mL 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Catalog No. 15914570 Lieferant Sartorius Stedim Biotech™ Lieferanten-Nr. FLS130114
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Flexibler Probenbeutel für die hygienische oder aseptische Probenahme.
  • Flexibler Beutel mit zwei Füll-/Ablassleitungen
  • Großes Dichtungsfenster für Robustheit
  • Durchstichfest
  • Sehr gute Biokompatibilität
  • Inerte PE-Kontaktschicht
  • Hohe Gas- und Wasserbarriere
  • Geringes extrahierbares Profil
  • Geeignet für die Anwendung mit folgenden Geräten:
  • Medien
  • Puffer
  • Zellernte und DSP
  • Wirkstoffe
  • Arzneimittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Enthält Einlass: 1/4 Zoll MPC-Buchse plus Dichtkappe, Auslass: 1/4 Zoll MPC-Stecker plus Dichtkappe
Material Polyethylen
Schlauchstil Silikonschläuche, 150 mm
Kapazität (metrisch) 50 mL
Dicke (metrisch) 400 μm